1617430
USP
Sotalol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Deoxysotalol hydrochloride
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sotalol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)CCNC(C)C)C.Cl
InChI
1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
Clé InChI
GPOMQHDZXSGJKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Sotalol Hydrochloride
- Sotalol Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable