1612947
USP
β-Sitosterol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
24β-éthylcholestérol, 5-stigmasten-3β-ol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
beta-sitosterol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
136-140 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable