1612459
USP
Sevelamer carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(allylamine-co-N,N′-diallyl-1,3-diamino-2-hydroxypropane) carbonate salt
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
sevelamer
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4)
Clé InChI
PADGNZFOVSZIKZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable