1031503
USP
Amoxicillin T trihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Amoxicillin trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
amoxicillin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Clé InChI
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
Description générale
Application
- Amoxicillin Tablets
- Amoxicillin Capsules
- Amoxicillin Boluses
- Amoxicillin Oral Suspension
- Amoxicillin Intramammary Infusion
- Amoxicillin for Injectable Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable