1606401
USP
Rufinamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamide
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
rufinamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Clé InChI
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Rufinamide Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Implications diagnostiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable