1576005
USP
Propranolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propranolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable