1570450
USP
3-Amino-1-propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.59 (vs air)
Pression de vapeur
2.1 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
propanolamine
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.4598 (lit.)
pb
184-187 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup