1570326
USP
Propafenone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2E)-1-{2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylprop-2-en-1-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propafenone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
Clé InChI
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Propafenone Hydrochloride
- Propafenone Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Propafenone Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable