1539009
USP
Pilocarpine nitrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pilocarpine nitrate salt
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pilocarpine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
Clé InChI
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Pilocarpine
- Pilocarpine Nitrate
- Pilocarpine Nitrate Ophthalmic Solution
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable