1537003
USP
Physostigmine salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Eserine salicylate salt, Physostigmine salicylate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
physostigmine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
181-183 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O.CNC(=O)Oc2ccc3N(C)[C@H]4N(C)CC[C@@]4(C)c3c2
InChI
1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
Clé InChI
HZOTZTANVBDFOF-PBCQUBLHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Physostigmine Salicylate Injection
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable