1510936
USP
Perindopril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-[(2-Methylpropoxy)carbonyl]butyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt, (2S,3aS,7aS)-1-{(S)-2-[(S)-1-Isopropoxy-1-oxopentan-2-ylamino]propanoyl}octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid tert-butylamine salt
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
perindopril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1([C@@H]2[C@H](C[C@H]1C(=O)O)CCCC2)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC)C(=O)OC(C)C)C
InChI
1S/C20H34N2O5/c1-5-8-15(20(26)27-12(2)3)21-13(4)18(23)22-16-10-7-6-9-14(16)11-17(22)19(24)25/h12-17,21H,5-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
Clé InChI
CEIYXTQJLBUCRQ-WOYTXXSLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable