Principaux documents
1458031
USP
Neomycin Sulfate System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R,3S,4R,5R,6R)-5-Amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol sulfuric acid
100 MG
397.00 CHF
397.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
397.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H46N6O13 · 3H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
908.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
397.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Devis pour commande en gros
Famille d'API
neomycin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)O[C@H]3[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]3O)N)N)O[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Clé InChI
OIXVKQDWLFHVGR-WQDIDPJDSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable