1443850
USP
Powdered milk thistle extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Silybum marianum extract, Milk thistle extract
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
milk thistle
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@H](Oc3c1ccc(c3)[C@@H]4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23?,24+,25-/m0/s1
Clé InChI
SEBFKMXJBCUCAI-VGHNRKBZSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Milk Thistle
- Milk Thistle
- Milk Thistle Capsules
- Milk Thistle Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable