1414058
USP
Methotrexate Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzoic acid hemihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methotrexate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H
Clé InChI
WWFYKUISNIJHNQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable