1381742
USP
Meradimate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Menthyl anthranilate, Menthyl o-aminobenzoate
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
meradimate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
pb
177-179 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3
Clé InChI
SOXAGEOHPCXXIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup