1347529
USP
Ipratropium bromide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ipratropium
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ipratropium Bromide
- Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
- Ipratropium Bromide Inhalation Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3