Principaux documents
1345104
USP
IOVERSOL, UNITED STATES PHARMACOPEIA (US
200 MG
456.00 CHF
456.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
456.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
456.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable