1304377
USP
Hesperidin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-7-yl 6-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hesperidin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Pummelo Peel
- Pummelo Peel Flavonoids Dry Extract
- Pummelo Peel Powder
- Tangerine Peel
- Tangerine Peel Dry Extract
- Tangerine Peel Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable