1302247
USP
Gymnemagenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Olean-12-ene-3β,16β,21β,22α,23,28-hexol
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gymnema
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)C[C@H]2C3=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)C[C@H](O)[C@@]2(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H50O6/c1-25(2)13-18-17-7-8-20-26(3)11-10-21(33)27(4,15-31)19(26)9-12-28(20,5)29(17,6)14-22(34)30(18,16-32)24(36)23(25)35/h7,18-24,31-36H,8-16H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
VKJLHZZPVLQJKG-ABHKXHSUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Gymnema
- Native Gymnema Extract
- Powdered Gymnema
- Purified Gymnema Extract
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable