1286504
USP
D-(−)-fructose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-lévulose, Fructose
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fructose
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Description générale
Fructose, dried under vacuum at 70° for 4 h. [1]
Application
- Fructose Injection
- High Fructose Corn Syrup
- Fructose and Sodium Chloride Injection
- Lactulose Concentrate
- D-Chiro-Inositol
- Compressible Sugar
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable