1283437
USP
Fosinopril Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4S)-4-Cyclohexyl-1-[2-[(RS)-[(1SR)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline sodium salt, (4S)-4-Cyclohexyl-1-[(RS)-1-hydroxy-2-methylpropoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]-acetyl-L-proline propionate (ester) sodium salt
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fosinopril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable