1278007
USP
Fluorometholone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
11β,17α-Dihydroxy-9-fluoro-6-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluorometholone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
- Fluorometholone Acetate
- Fluorometholone Ophthalmic Suspension
- Hydrocortisone Hemisuccinate
- Hydrocortisone Sodium Succinate for Injection
- Methylprednisolone Hemisuccinate
- Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable