1261117
USP
Ethisterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17α-éthynyltestostérone, 17β-hydroxy-4,17α-pregnène-20-yn-3-one, 4,17α-pregnène-17β-ol-20-yn-3-one
Produits recommandés
Famille d'API
ethisterone
Conditionnement
pkg of 30 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
263-269 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable