1228075
USP
Heptamethyl trisiloxane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
simethicone
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
pb
142 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
Clé InChI
QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup