1211200
USP
Dimethylamine solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Produits recommandés
Famille d'API
dimethylamine
Fabricant/nom de marque
USP
Chaîne SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C