1211006
USP
Diméthylsulfoxyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Dimethyl Sulfoxide Irrigation
- Dimethyl Sulfoxide Gel
- Dimethyl Sulfoxide Topical Solution
- Methylsulfonylmethane
Attention
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable