Principaux documents
1187080
USP
Dibutyl phthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DBP, Phthalate de n-butyle
200 MG
425.00 CHF
425.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
425.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.34
Beilstein:
1914064
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
425.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
9.6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 147 °C)
Famille d'API
dibutyl phthalate
Température d'inflammation spontanée
756 °F
Limite d'explosivité
0.47 %, 236 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
pb
340 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Plastifiant
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
367.7 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
186.5 °C - open cup