1181506
USP
Diacetylated Monoglycerides
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycerides, C14-22 mono-, acetates
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diacetylated monoglycerides
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CC(OC(=O)C)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26-21-23(20-24)27-22(2)25/h23-24H,3-21H2,1-2H3
Clé InChI
HUQABGDIJUXLRG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable