1163151
USP
Dantrolene sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dantrolene
sodium salt hydrate sodium salt hemi(heptahydrate), 1-[(5(p-Nitrophenyl)furfurylidene)amino]hydantoin sodium salt hemi(heptahydrate)
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dantrolene
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[N+](=O)([O-])c4ccc(cc4)c5[o]c(cc5)\C=N\N6CC(=O)[N-]C6=O.[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)c2[o]c(cc2)\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2C14H10N4O5.2Na.7H2O/c2*19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22;;;;;;;;;/h2*1-7H,8H2,(H,16,19,20);;;7*1H2/q;;2*+1;;;;;;;/p-2/b2*15-7+;;;;;;;;;
Clé InChI
LTWQNYPDAUSXBC-CDJGKPBYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dantrolene Sodium Capsules
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable