1154809
USP
Cyclomethicone 5
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Decamethylcyclopentasiloxane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclomethicone
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
90 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Clé InChI
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup