1118394
USP
Chloroquine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)-N,N-diethylpentan-1-amine oxide sulfate salt
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
chloroquine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.