1112311
USP
Chlorobenzhydryl Piperazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levocetirizine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)[C@H](N3CCNCC3)c2ccccc2
InChI
1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Clé InChI
UZKBSZSTDQSMDR-QGZVFWFLSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Levocetirizine Dihydrochloride
- Levocetirizine Dihydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable