1098355
USP
Cellacefate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cellulose acetate phthalate
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cellacefate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)O)OC(=O)c4c(cccc4)C(=O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)OC(=O)c3c(cccc3)C(=O)O)O)COC(=O)C
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
Clé InChI
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable