1096860
USP
Carnauba Wax
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Carnauba wax No. 1 yellow, Brazil wax
Produits recommandés
Famille d'API
wax
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable