Principaux documents
1087053
USP
Calcium propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Propionic acid calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2COO)2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.22
Beilstein:
3698682
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Clé InChI
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Calcium propionate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable