1082504
USP
Butorphanol tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butorphanol (+)-tartrate salt, L-N-Cyclobutylmethyl-3,14-dihydroxymorphinan (+)-tartrate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
butorphanol
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]4(CCCC[C@@]34O)c2c1)CC5CCC5
InChI
1S/C21H29NO2.C4H6O6/c23-17-7-6-16-12-19-21(24)9-2-1-8-20(21,18(16)13-17)10-11-22(19)14-15-4-3-5-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-7,13,15,19,23-24H,1-5,8-12,14H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t19-,20+,21-;1-,2-/m11/s1
Clé InChI
GMTYREVWZXJPLF-BTVKVFNOSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Butorphanol Tartrate Injection
- Butorphanol Tartrate Nasal Spray
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable