1076159
USP
Bosentan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2′-bipyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bosentan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
Clé InChI
IZGOBGVYADHVKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable