Principaux documents
1075799
USP
Bisoprolol Related Compund D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(4-{[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl}phenoxy)-3-(isopropylamino)propan-2-ol fumarate (2:1) salt
50 MG
1 340.00 CHF
1 340.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 340.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
(C19H33NO5)2 · C4H4O4
Poids moléculaire :
827.01
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 340.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Famille d'API
bisoprolol
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Bisoprolol Related Compund D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable