1075622
USP
Bismuth subgallate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,7-Dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic acid
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable