1048255
USP
Balsalazide disodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Balsalazide disodium salt dihydrate
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
balsalazide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].N(\N=C2/C=C(C(=O)C=C/2)C(=O)[O-])c1ccc(cc1)C(=O)NCCC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C17H15N3O6.2Na.2H2O/c21-14-6-5-12(9-13(14)17(25)26)20-19-11-3-1-10(2-4-11)16(24)18-8-7-15(22)23;;;;/h1-6,9,19H,7-8H2,(H,18,24)(H,22,23)(H,25,26);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/b20-12-;;;;
Clé InChI
HYSVUPBQPCRAJM-PIFVRXTCSA-L
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Balsalazide Disodium Capsules.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable