1043502
USP
Asparagine anhydrous
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Asparagine, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
asparagine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable