1017502
USP
Dried Aluminum Hydroxide Gel
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Aluminum hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aluminum hydroxide
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
USP
Solubilité
water: insoluble
Densité
2.42 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O[Al](O)O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Clé InChI
WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable