1006506
USP
Acetohydroxamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
AHA
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetohydroxamic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
88-90 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
Clé InChI
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable