Principaux documents
SY3H6E41301C
Synthonix Corporation
Ethyl 1-isopropyl-1H-imidazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
ethyl 1-isopropyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-4-13-9(12)8-5-11(6-10-8)7(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
CSGPLBRMRXBYOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61396.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61396.html