Principaux documents
SY3H5815FB01
Synthonix Corporation
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(2,3,4-trifluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O2/c9-5-2-1-4(3-6(12)13)7(10)8(5)11/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Clé InChI
OSQPRQRJSJMQRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/22594.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22594.html