Principaux documents
SY3H3D67D13C
Synthonix Corporation
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-(tetradecanoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
Clé InChI
NZEDHZOVUDEBGW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/59328.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59328.html