Principaux documents
SY3H3D675A3C
Synthonix Corporation
4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.69
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N4O.ClH/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5;/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13);1H
Clé InChI
TWAOVUDRQJPVDF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49559.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49559.html