Principaux documents
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115730
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L59
Gamme de produits
Unix
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.0 mm
Matrice
fully porous particle
Taille des particules
1.8 μm
Dimension de pores
200 Å pore size
pH de fonctionnement
2-8.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Informations légales
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable