Principaux documents
Z777244
Proteomix® WAX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Proteomix® WAX-NP1.7 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 1.7 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 404NP2-2103
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Groupe de la matrice active
weak anion exchange phase
Taille des particules
1.7 μm
Dimension de pores
non-porous
Plage de pH de fonctionnement
2.0-12.0
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies