Y0002122
Prasugrel hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
prasugrel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(cccc1)C(N3CCc4[s]c(cc4C3)OC(=O)C)C(=O)C2CC2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
Clé InChI
JALHGCPDPSNJNY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement